SML2660
ABT-100 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)-1,1′-biphenyl-3-carbonitrile hydrochloride, 6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile hydrochloride, A-409100 Hydrochloride, ABT 100, [1,1′-Biphenyl]-3-carbonitrile, 6-[(2S)-2-(4-cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)- hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
InChI key
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.