분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to very dark green-yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
BI-9321 is a highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain that binds to methylated Lysine residue.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.