SML2079
ATN-161
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-Acetyl-L-prolyl-L-histidyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-aspartamide, Ac-PHSCN-NH2, Ac-Pro-His-Ser-Cys-Asn-NH2, PHSCN (Modifications: Pro-1 = N-terminal Ac, Asn-5 = C-terminal amide)
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)C)Cc1nc[nH]c1)CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H35N9O8S/c1-11(34)32-4-2-3-17(32)23(40)29-14(5-12-7-26-10-27-12)20(37)30-15(8-33)21(38)31-16(9-41)22(39)28-13(19(25)36)6-18(24)35/h7,10,13-17,33,41H,2-6,8-9H2,1H3,(H2,24,35)(H2,25,36)(H,26,27)(H,28,39)(H,29,40)(H,30,37)(H,31,38)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
MMHDBUJXLOFTLC-WOYTXXSLSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.