SML1727
EB1089
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R,2E,4E)-6-Ethyl-6-hydroxy-1-methyl-2,4-octadien-1-yl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]et
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H46O3
CAS Number:
Molecular Weight:
454.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](/C=C/C=C/C(CC)(O)CC)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C/3=C
InChI
1S/C30H46O3/c1-6-30(33,7-2)18-9-8-11-21(3)26-15-16-27-23(12-10-17-29(26,27)5)13-14-24-19-25(31)20-28(32)22(24)4/h8-9,11,13-14,18,21,25-28,31-33H,4,6-7,10,12,15-17,19-20H2,1-3,5H3/b11-8+,18-9+,23-13-,24-14+/t21-,25-,26-,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
LVLLALCJVJNGQQ-QMWUBLQMSA-N
생화학적/생리학적 작용
EB1089 is a Vitamin D analog 50 to 200 times more potent than Vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation with half the hypercalcemic activity.
EB1089 is a Vitamin D analog 50 to 200 times more potent than Vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation with half the hypercalcemic activity. Studies have found EB1089 to be more potent than vitamin D in inhibiting growth and inducing differentiation of some cancer cell lines. EB1089 enhances radio sensitivity of H460 and A549 non-small cell lung cancer (NSCLC) cells.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.