SML1703
2-BFI hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2 BFI, 2-(2-benzofuranyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(Benzofuran-2-yl)-2-imidazoline hydrochloride, RX 801077
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
222.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.C12=CC=CC=C1OC(C3=NCCN3)=C2
InChI
1S/C11H10N2O.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI key
RFNFFVDVGWOSNZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand (Ki = 9.8 nM) In an in vivo functional assay, 2-BFI induces hypothermia in rats.
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.