주요 문서
SML1590
Sigma-Aldrich
Alcaftadine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde, R 89674
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
307.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCN4C2=NC=C4C=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-21-9-6-15(7-10-21)18-17-5-3-2-4-14(17)8-11-22-16(13-23)12-20-19(18)22/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3
InChI key
MWTBKTRZPHJQLH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
생화학적/생리학적 작용
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors.
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors. Alcaftadine is antiallergic agent that exhibit anti-inflammatory and mast cell stabilizing effects.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)