SML1409
Madrasin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(7-Methoxy-4-methyl-quinazolin-2-ylamino)-5,6-dimethyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-[(7-Methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinone (9CI), 4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(7-methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-(9CI), 4(3H)-Pyrimidinone, 2-[(7-methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-, DDD00107587, RNAsplicing inhibitor
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, white to dark brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(NC(NC(C)=C2C)=NC2=O)=NC3=CC(OC)=CC=C31
InChI
1S/C16H17N5O2/c1-8-9(2)17-16(20-14(8)22)21-15-18-10(3)12-6-5-11(23-4)7-13(12)19-15/h5-7H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
InChI key
QQJIYKXTEMDJFM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.