분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=C1C)C(C)=C(C(CCCCCC(O)=O)C2=CC=CC=C2)C1=O
InChI
1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
ZBVKEHDGYSLCCC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TBXA2R(6915)
생화학적/생리학적 작용
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity. Seratrodast inhibits the bronchconstriction induced by leukotriene D4 (LTD4), and platelet activating factor (PAF) with a long duration of action.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.