SML1280
TT01001
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19Cl2N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
376.30
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
TT01001 is potent, orally available mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation.
TT01001 is potent, orally available the mitochondrial outer membrane protein mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation. TT01001 improves hyperglycemia, hyperlipidemia, and glucose intolerance in mice models of diabetes II. TT01001 exerts anti-diabetic effects without the pioglitazone associated weight gain.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.