분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(c3c(cccc3)O)\C=C1\c2c(cccc2)C=CC\1=O
InChI key
NADCEWZYITXLKJ-KAMYIIQDSA-N
생화학적/생리학적 작용
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.