SML1214
CZC24832
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-(2-Amino-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-8-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-pyridinesulfonamide, CZC-24832
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17FN6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
364.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC1=CC(C2=CN=CC(S(NC(C)(C)C)(=O)=O)=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
InChI
1S/C15H17FN6O2S/c1-15(2,3)21-25(23,24)11-4-9(6-18-7-11)10-5-12(16)13-19-14(17)20-22(13)8-10/h4-8,21H,1-3H3,(H2,17,20)
InChI key
RXRZPHQBTHQXSV-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) with Kd app of 19 nM. CZC24832 is said to be the first selective PI3Kγ inhibitor with efficacy in in vitro and in vivo models of inflammation. CZC24832 strongly inhibited T-cell interleukin 17A (IL-17A) production by inhibiting expression of retinoic acid receptor–related orphan receptor γt (RORγt), a transcription factor that drives TH17 differentiation, showing a new role for PI3Kγ.
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.