분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-3-13-10-7-9(15)4-5-11(10)16-12(13)6-8(2)14/h4-7,15H,3H2,1-2H3/b12-6+
InChI key
GCSZJMUFYOAHFY-WUXMJOGZSA-N
생화학적/생리학적 작용
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B (dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1). The IC50 values for inhibition of Dyrk1A and 1B are 240 and 230 nM, respectively. INDY impairs the self-renewal capacity of neural stem cells and glioblastoma tumor-initiating cells.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.