분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[s]1c2nc([n]([c](c2c(c1)c4ccccc4)=O)c3ccccc3)SCC(=O)NN
InChI
1S/C20H16N4O2S2/c21-23-16(25)12-28-20-22-18-17(15(11-27-18)13-7-3-1-4-8-13)19(26)24(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12,21H2,(H,23,25)
InChI key
WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2) that binds to the GTP binidng site of the enzyme and inhbits activity with and IC50 of 600 nM.
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2).
LDN-27219 is a thieno[2,3-d]pyrimidine-4-one-acylhydrazide derivative. Closed conformation of TG2 induced by LDN-27219 can be a potential therapeutic strategy for age-related vascular dysfunction and lowering blood pressure.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.