SML0675
α-Methylnorepinephrine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (-)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (-)-Nordefrin, (-)3,4-Dihydroxynorephedrine, Corbadrine, Levonordefrin
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
InChI key
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
α2-Adrenoceptors