주요 문서
SML0672
Sigma-Aldrich
VU0405601
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(1-Bromo-2-naphthalenyl)oxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H13BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
357.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
InChI key
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)