SML0056
Cefotiam dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(6R,7R)-7-[[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]-thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid dihydrochloride hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥22 M
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)CCN(C)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI key
BWRRTAXZCKVRON-DGPOFWGLSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.