About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24O7
CAS Number:
Molecular Weight:
328.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥90% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC2=C(C)C=C(O)C(C(C)C)=C2)[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O7/c1-7(2)9-5-11(8(3)4-10(9)18)22-16-15(21)14(20)13(19)12(6-17)23-16/h4-5,7,12-21H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
XFPSRAYOBUHKRV-IBEHDNSVSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)