주요 문서
SMB00552
Sigma-Aldrich
Dianchinenoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H64O15
CAS Number:
Molecular Weight:
796.94
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@@]12[C@@H](C[C@]3([C@@]4(CCC5[C@@](C)([C@H](CC[C@@]5(C4CC=C3[C@@]1(CC(C)(CC2)C)[H])C)O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)C(O)=O)C)C)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO
InChI
1S/C41H64O15/c1-36(2)13-14-41(35(52)56-33-31(49)29(47)28(46)22(17-42)54-33)20(15-36)19-7-8-23-37(3)11-10-26(55-32-30(48)27(45)21(43)18-53-32)40(6,34(50)51)24(37)9-12-38(23,4)39(19,5)16-25(41)44/h7,20-33,42-49H,8-18H2,1-6H3,(H,50,51)/t20-,21+,22+,23?,24?,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31+,32-,33-,37+,38+,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
ARNBRPDSKOETGW-BWRWHWAYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)