주요 문서
SMB00330
Sigma-Aldrich
Hypaconitine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Hypaconitine, 16,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-,8-acetate benzoate,(1-α,6-α,14-α,15-α,16-β)-aconitane-8,13,14,15-tetraol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H45NO10
CAS Number:
Molecular Weight:
615.71
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
InChI key
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hypaconitine, a neuromuscular blocker, is a diterpene alkaloid found in the root of Aconitum carmichaelii.
생화학적/생리학적 작용
Hypaconitine is the primary constituent responsible for the neuromuscular blocking action of aconite root.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)