주요 문서
SMB00266
Sigma-Aldrich
Sambacolignoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H54O22
CAS Number:
Molecular Weight:
922.88
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable