주요 문서
SMB00219
Sigma-Aldrich
Acerogenin G
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
298.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCCCC(=O)CCc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c20-17(10-7-16-8-13-19(22)14-9-16)4-2-1-3-15-5-11-18(21)12-6-15/h5-6,8-9,11-14,21-22H,1-4,7,10H2
InChI key
QUHYUSAHBDACNG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable