주요 문서
SMB00135
Sigma-Aldrich
Candidone
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24O4
CAS Number:
Molecular Weight:
352.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1C\C=C(\C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24O4/c1-14(2)10-11-16-19(24-3)13-20(25-4)21-17(23)12-18(26-22(16)21)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,13,18H,11-12H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI key
JYESOAFLKFHYHP-SFHVURJKSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)