About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30O5
CAS Number:
Molecular Weight:
350.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15+,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI key
BOJKULTULYSRAS-NPWGMBKGSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.