주요 문서
SLMTBP5-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 0.5 mL, colorless, pkg of 50 ea (individually wrapped)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Eppendorf® 022600001 (North America)
용적
0.5 mL
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)