주요 문서
SIAL0639
Sigma-Aldrich
Sigma® 25 cm cell culture flask
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 10 × 20 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.22
material
canted neck
polystyrene
무균
sterile
특징
cap vented
graduations
포장
pack of 10 × 20 ea
최대 용적
60 mL
표면적
25 cm2
작업 용적
5-7.5 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)