유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) is an all-in-one-ready-to-use media that contains growth factors that facilitate accelerated growth.
애플리케이션
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) has been used to culture:
- human aortic endothelial cells
- human cardiac microvascular endothelial cells
- human coronary artery endothelial cells
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.