색상
blue
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A support matrix or form of embedding medium for frozen sectioning. This medium freezes quickly supporting the tissue for sectioning at 3 μ and up with no cracking of the matrix at temperatures from -8 °C to -25 °C. Snap freeze using PolyFreeze with isopentane and liquid nitrogen or dry ice (slush/slurry or bunker). Store specimens frozen in PolyFreeze in liquid nitrogen canisters or in airtight containers in a -80 °C freezer.
Cryo-embedding matrix for frozen specimens.
특징 및 장점
- Colored PolyFreeze (blue, green, yellow) makes differentiating multiple specimens easy during sectioning and staining
- Experience less curling, less ice artifacts, faster freezing with PolyFreeze
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.