주요 문서
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
동의어(들):
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
370.40
Beilstein:
4210469
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.32
제품명
Z-Phe-Ala-OH,
분석
≥99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
분자량
370.41
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
InChI key
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cathepsin A substrate
포장
pack of 5g and 25g
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)