주요 문서
SCP0165
Sigma-Aldrich
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H53N7O13S1
Molecular Weight:
847.93
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥73%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
애플리케이션
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)