주요 문서
SCP0124
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AFC
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H36N7O5
Molecular Weight:
538.62
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
D-Ile-Pro-Arg-AFC,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥62%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AFC
애플리케이션
D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)