주요 문서
SCP0125
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H39N7O5
Molecular Weight:
541.64
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥60%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AMC
애플리케이션
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)