주요 문서
SCP0100
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H43N6O9S1
Molecular Weight:
687.78
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
Caspase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥75%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)