주요 문서
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H37N9O11
Molecular Weight:
747.71
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
Caspase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)