추천 제품
Amino Acid Sequence
Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
일반 설명
Amyloid beta aggregation leading to profibril formation and neurotoxicity is associated with Alzheimer′s disease. Several antibodies require the presence of amino acids 10-16 for Aβ detection. This peptide may be useful as a control in immunohistochemistry, ELISA and other antibody based analysis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.