Merck
모든 사진(7)
주요 문서
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10E4G1, monoclonal
양식
liquid
분자량
52 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
2.50 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SAMM50(25813)
일반 설명
This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SAMM50 (Q9Y512).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)