Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5702283
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-SLC25A4/ANT1 Antibody, clone 3C1Q3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
SLC25A4,AAC1,ANT,ANT 1,ANT1,MTDPS12,MTDPS12A,PEO2,PEO3,PEOA2,T1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
3C1Q3, monoclonal
양식
liquid
분자량
33 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.00 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
LGGVDRHKQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKGAAQREFHGLGDCIIKIFKSDGLRGLYQGFNVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC25A4(291)
일반 설명
This gene is a member of the mitochondrial carrier subfamily of solute carrier protein genes. The product of this gene functions as a gated pore that translocates ADP from the cytoplasm into the mitochondrial matrix and ATP from the mitochondrial matrix into the cytoplasm. The protein forms a homodimer embedded in the inner mitochondria membrane. Mutations in this gene have been shown to result in autosomal dominant progressive external opthalmoplegia and familial hypertrophic cardiomyopathy.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC, IP
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)