주요 문서
SAB5702272
Sigma-Aldrich
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
2U8W4, monoclonal
양식
liquid
분자량
469 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRKDC(5591)
일반 설명
This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
면역원
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3993-4128 of human DNA-PKcs (NP_008835.5).
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)