주요 문서
SAB5701918
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Paxillin-Y118 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
형태
liquid
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.93 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr118)
유전자 정보
human ... PXN(5829)
일반 설명
This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression pattern, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y118 of human Phospho-Paxillin-Y118
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable