정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology)
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TJP1(7082)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
품질
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ZO-1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HepG2 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.