농도
1.51 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
ubiquitination (Lys11)
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K11 linkage).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701121-100UL | 4065267662985 |