종 반응성
mouse, human
농도
0.44 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BECN1(8678)
일반 설명
This gene encodes a protein that regulates autophagy, a catabolic process of degradation induced by starvation. The encoded protein is a component of the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) complex which mediates vesicle-trafficking processes. This protein is thought to play a role in multiple cellular processes, including tumorigenesis, neurodegeneration and apoptosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Beclin 1 (NP_003757.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.