주요 문서
SAB5700997
Sigma-Aldrich
Anti-Monoamine Oxidase B (MAOB) antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, rat, human
농도
1.7 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAOB(4129)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the flavin monoamine oxidase family. It is a enzyme located in the mitochondrial outer membrane. It catalyzes the oxidative deamination of biogenic and xenobiotic amines and plays an important role in the metabolism of neuroactive and vasoactive amines in the central nervous sysytem and peripheral tissues. This protein preferentially degrades benzylamine and phenylethylamine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthesized peptide derived from human Monoamine Oxidase B (MAOB) (MAOB)
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)