주요 문서
SAB5700973
Sigma-Aldrich
Anti-GCLM antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
농도
1.25 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GCLM(2730)
일반 설명
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase, is the first rate limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. Gamma glutamylcysteine synthetase deficiency has been implicated in some forms of hemolytic anemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Apr 2015]
면역원
A synthesized peptide derived from human GCLM
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)