분자량
15
19
21
종 반응성
human, mouse, rat
농도
1.83 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PYCARD(29108)
일반 설명
This gene encodes an adaptor protein that is composed of two protein-protein interaction domains: a N-terminal PYRIN-PAAD-DAPIN domain (PYD) and a C-terminal caspase-recruitment domain (CARD). The PYD and CARD domains are members of the six-helix bundle death domain-fold superfamily that mediates assembly of large signaling complexes in the inflammatory and apoptotic signaling pathways via the activation of caspase. In normal cells, this protein is localized to the cytoplasm; however, in cells undergoing apoptosis, it forms ball-like aggregates near the nuclear periphery. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-195 of human ASC / TMS1 (NP_037390.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.