클론
SM1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL
수납 번호(accession number)
BC002704
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STAT1(6772)
일반 설명
The antibody SM1 recognizes an epitope included within amino acids 721-733 of STAT1, a 91 kDa transcriptional factor involved in a variety of systems including antiviral responses and interferon alpha (IFN-alpha) and gamma (IFN-gamma) signal transduction.
면역원
STAT1 peptide sequence 721-733 (DNLLPMSPEEFDE).
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.