주요 문서
SAB4500405
Sigma-Aldrich
Anti-GRK7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
G protein-coupled receptor kinase GRK7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 62 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GRK7(131890)
일반 설명
Anti-GRK7 Antibody detects endogenous levels of total GRK7 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GRK7.
Immunogen Range: 371-420
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)