SAB4300571
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Anti-LC3A antibody produced in rabbit, Anti-MAP1ALC3 antibody produced in rabbit, Anti-MAP1BLC3 antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha antibody produced in rabbit
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~16 kDa
~18 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(R-P-F-K-Q)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557)
관련 카테고리
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.