SAB4200602
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 5C5, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-AA959943, Anti-ACTA1, Anti-ALPHA SKELETAL ACTIN, Anti-ALPHA1 ACTIN, Anti-ASMA, Anti-Acta-2, Anti-Acts, Anti-Actsk-1, Anti-CFTD, Anti-CFTDM, Anti-Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, Anti-MPFD, Anti-NEM1, Anti-RP5-1068B5.2, Anti-actin, alpha 1, skeletal muscle
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5C5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~42 kDa
종 반응성
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue
indirect ELISA: suitable
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA1(58)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable