SAB4200543
Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal
clone CB-955, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-(28kD), Monoclonal Anti-D-28K, Monoclonal Anti-D-dependent calcium-binding protein, Monoclonal Anti-RTVL-H protein, Monoclonal Anti-avian-type, Monoclonal Anti-calbindin 1, Monoclonal Anti-vitamin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CB-955, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~28 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract.
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CALB1(793)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){31
- immunohistochemistry
- immunohistochemical procedure
- indirect immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200543-200UL | 4061838036797 |