SAB4200468
Anti-JAM-A antibody, Mouse monoclonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-CD321, Monoclonal Anti-F11 receptor, Monoclonal Anti-F11R, Monoclonal Anti-JAM, Monoclonal Anti-JAM1, Monoclonal Anti-JAMA, Monoclonal Anti-JCAM, Monoclonal Anti-KAT, Monoclonal Anti-PAM-1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
J10.4, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 37 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... F11R(50848)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- western blotting
- staining for confocal microscopy
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- flow cytometry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable